Learn More
Fisherbrand™ Catalyst Norprene Lebensmitteltaugliche Schlaucheinheit mit Stopfen
Artikelnummer. 15511335 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
Dicke (metrisch):
1,6 mm
2,4 mm
Packungsgröße:
12 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) Packungsgröße
15511335 0,8 mm 1,6 mm 12 Stück
15521335 1,6 mm 1,6 mm 12 Stück
15531335 3,2 mm 1,6 mm 12 Stück
15541335 4,8 mm 1,6 mm 12 Stück
15551335 6,4 mm 1,6 mm 12 Stück
15561335 8 mm 1,6 mm 12 Stück
15571335 4,8 mm 2,4 mm 12 Stück
15581335 6,4 mm 2,4 mm 12 Stück
15591335 8 mm 2,4 mm 12 Stück
15501345 9,5 mm 2,4 mm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15511335
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vorkonfigurierte, gebrauchsfertige Verbindungen und Baugruppen.
  • Lieferbar in platingehärtetem Silikon, TPEs und PVC
  • Gewährleistet die optimale Schlauchlänge im Pumpenkopf
Spezifikation
Beschreibung Stoppschlauchzubehör
Innendurchmesser (metrisch) 0,8 mm
Dicke (metrisch) 1,6 mm