Beschreibung
- Flüssigkristallanzeige (LCD)
- Wechselstromadapter (mitgeliefert) oder 3 Batterien vom Typ C (LR14) (nicht enthalten)
- Gehäuse und Plattform aus ABS, Plattform aus Edelstahl (als Zubehör separat erhältlich), Transportgriff
- Flache, kompakte Bauweise
Spezifikation
Spezifikation
| Akkulaufzeit | 300 h |
| Akkutyp | Alkali |
| Kalibrierung | Digital extern |
| Zertifizierung/Konformität | 2002/96/EG |
| Bauweise | Gehäuse und Pfanne aus ABS-Kunststoff, optionale Edelstahlpfanne erhältlich |
| Fassungsvermögen | 20 kg |
| Displaytyp | LCD |
| Lesbarkeit | 10 g |
| Art des Tastenfelds | Mechanik |
| Modell | C11P20 |
| Mehr anzeigen |