Learn More
Ohaus™ Catapult™ 1000 Waage
Wirtschaftliche und kompakte Waage für Versand-, Veterinär- und andere Trockenwägeanwendungen.
Marke: Ohaus™ 71210146
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.40000kg
Beschreibung
- Kompakte Waage, ideal für allgemeine Versandanwendungen, veterinärmedizinische Wägeanwendungen und andere Trockenwägeanwendungen, bei denen Mobilität, Präzision und Wirtschaftlichkeit gefragt sind.
- Ultramobiles Design
- Leicht, Akkubetrieb, integrierte Griffe
- Extrem langlebig
- Hochgradiger Überlastschutz
- Der wertvollste seiner Klasse
- Standardmäßig mit dynamischem Wägemodus, automatischer Abschaltung, Batterie- oder Wechselstrombetrieb und beispielloser Haltbarkeit
Spezifikation
300 Stunden mit Einwegbatterien | |
Gehäuse und Plattform aus ABS, Plattform aus Edelstahl (als Zubehör separat erhältlich), Transportgriff | |
LCD | |
Wechselstromadapter | |
Gehäuse C11P9 | |
316,00 x 316,00 x 60,000 mm | |
316,00 mm | |
12,40 in. | |
316 mm | |
60,000 mm | |
316,00 mm |
Nicht zutreffend | |
9 kg | |
0,005000 kg | |
ABS-Kunststoffgehäuse und -wanne, Edelstahlwanne optional | |
316,00 x 280,00 mm | |
12,40 in. | |
280 mm | |
316,00 mm | |
2,40 in. | |
12,40 in. |