Learn More
Catecholboran, 97 %
Artikelnummer. 11318106
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11318106 25 g 25 Gramm
11308106 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318106 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14998.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 274-07-7 | C6H4BO2 | 118.906 g/mol
Catecholboran wird zur Vorbereitung von B-Alkylkatecholboranen verwendet. Es findet Anwendung für die Herstellung von Amiden und makromyclischen Lactamen aus Carbonsäuren. Dient als stereoselektives Reduktionsmittel zum Umwandeln von Beta-Hydroxy-Ketonen in Syn-1,3-diole. Weiter reagiert es mit Alkyn durch Hydroboration zu Transvinylboran, das ein Vorläufer der Suzuki-Reaktion ist.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Catecholboran wird zur Vorbereitung von B-Alkylkatecholboranen verwendet. Es findet Anwendung für die Herstellung von Amiden und makromyclischen Lactamen aus Carbonsäuren. Es wird als stereoselektives Reduktionsmittel verwendet, um Beta-Hydroxy-Ketone in Syn-1,3-diole umzuwandeln. Weiter reagiert es mit Alkyn durch Hydroboration zu Transvinylboran, das ein Vorläufer der Suzuki-Reaktion ist.
Löslichkeit
Mischbar mit Diethylether, Tetrahydrofuran, Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Toluol und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 274-07-7
Summenformel C6H4BO2
Molekulargewicht (g/mol) 118.906
MDL-Nummer MFCD00005846
InChI-Schlüssel ZDQWVKDDJDIVAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym catecholborane, 1,3,2-benzodioxaborole, benzo d 1,3,2 dioxaborole, 1,3,2$l^ 2-benzodioxaborole, cenmejuyoomffz-uhfffaoysa-n, catechol borane, catecholatoborane, benzcatechinborane, pyrocatecholborane
PubChem CID 6327445
IUPAC-Name 1,3,2$l^{2}-Benzodioxaborol
SMILES [B]1OC2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Catecholborane
Schmelzpunkt 12°C
Dichte 1.125
Siedepunkt 50°C (50 mmHg)
Flammpunkt 2°C (35°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 972072
Empfindlichkeit Moisture sensitive; May form a precipitate
Löslichkeitsinformationen Miscible with diethyl ether,tetrahydrofuran,dichloromethane,chloroform,carbon tetrachloride,toluene,and benzene.
Formelmasse 119.92
Reinheit (%) 97%