missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Catenin alpha 1 Antibody (1G5), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-53289-100UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Catenin alpha 1 Monoclonal specifically detects Catenin alpha 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| Catenin alpha | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Western Blot 0.5 - 1.0 ug/ml, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml, SDS-Page | |
| Alpha E-catenin, alpha-catenin, alpha-E-catenin, alphaE-catenin, Cadherin-associated protein, CAP102, catenin (cadherin-associated protein), alpha 1 (102kD), catenin (cadherin-associated protein), alpha 1, 102kDa, catenin alpha-1, FLJ36832, FLJ52416, Renal carcinoma antigen NY-REN-13 | |
| Mouse | |
| 102 kDa | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Cytoskeleton Markers, Stem Cell Markers | |
| 1495 | |
| Store at 4C. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, SDS-Page | |
| 1G5 | |
| Unconjugated | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide | |
| CTNNA1 | |
| Human alpha catenin fusion protein | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur