missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Catenin alpha 1 Antibody (1G5), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18258890 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18258890 20 μg 20 Mikrogramm
18230471 100 μg -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18258890

Marke: Novus Biologicals NBP25328920UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Catenin alpha 1 Monoclonal specifically detects Catenin alpha 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Catenin alpha
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, SDS-Page
Klassifikation Monoclonal
Klon 1G5
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.5 - 1.0 ug/ml, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml, SDS-Page
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias Alpha E-catenin, alpha-catenin, alpha-E-catenin, alphaE-catenin, Cadherin-associated protein, CAP102, catenin (cadherin-associated protein), alpha 1 (102kD), catenin (cadherin-associated protein), alpha 1, 102kDa, catenin alpha-1, FLJ36832, FLJ52416, Renal carcinoma antigen NY-REN-13
Gensymbole CTNNA1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human alpha catenin fusion protein
Molekulargewicht des Antigens 102 kDa
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Cytoskeleton Markers, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1495
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.