Learn More
Catharanthine, TRC
Artikelnummer. 30133439
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133439 50 mg 50 Milligramm
30133527 100 mg 100 Milligramm
30005481 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133439 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC22540550MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2468-21-5
Summenformel C21 H24 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 336.43
Synonym Ibogamine-18-carboxylic acid, 3,4-didehydro-, methyl ester, (2α,5β,6α,18β)-, Catharanthine (6CI,7CI,8CI), 6,9-Methano-5H-pyrido[1',2':1,2]azepino[4,5-b]indole, ibogamine-18-carboxylic acid deriv., (+)-3,4-Didehydrocoronaridine, (+)-Catharanthine, Catharanthin, Catharanthine, (+)-
IUPAC-Name Methyl (1R,15R,18R)-17-ethyl-3,13-diazapentacyclo[13.3.1.02,10.04,9.013,18]nonadeka-2(10),4,6,8,16-Pentaen-1-Carboxylat
SMILES CCC1=C[C@@H]2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@](C2)([C@@H]13)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Catharanthine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H24N2O2/c1-3-14-10-13-11-21(20(24)25-2)18-16(8-9-23(12-13)19(14)21)15-6-4-5-7-17(15)22-18/h4-7,10,13,19,22H,3,8-9,11-12H2,1-2H3/t13-,19+,21-/m0/s1
Formelmasse 336.1838