Learn More
Novus Biologicals™ Cathepsin A/Lysosomal Carboxypeptidase A Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18286473
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18286473 0,1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18286473 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBL109586
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00 €
    793.80 € / 0.1 Milligramm
    Sparen 46.20 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Cathepsin A/Lysosomal Carboxypeptidase A Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21349 and based on accession number NM_38. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer RIPA buffer
Reinheit Protein
Testspezifität Homo sapiens cathepsin A (CTSA), transcript variant 1, mRNA.
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forschungskategorie Signaltransduktion
Protein State Native
Nur für Forschungszwecke