Learn More
Cathepsin K Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen Cathepsin K
Konzentration 0.37 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838183
Unterlagen ansehen
Proteintech
11239-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16828183
Unterlagen ansehen
Proteintech
11239-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a lysosomal cysteine proteinase involved in bone remodeling and resorption. This protein, which is a member of the peptidase C1 protein family, is predomitly expressed in osteoclasts. However, the encoded protein is also expressed in a significant fraction of human breast cancers, where it could contribute to tumor invasiveness. Mutations in this gene are the cause of pycnodysostosis, an autosomal recessive disease characterized by osteosclerosis and short stature. This gene may be subject to RNA editing.
Spezifikation
Spezifikation
Cathepsin K
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
O35186, P43235, P55097
13038, 1513, 29175
Cathepsin K Fusion Protein Ag1761
Primary
-20°C
CTSK
0.37 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Cathepsin K, Cathepsin O, Cathepsin O2, Cathepsin X, CTS02, CTSK, CTSO, CTSO1, CTSO2, PKND, PYCD
Ctsk
IgG
Antigen Affinity Chromatography