missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ Cathode Buffer Container Dx

Artikelnummer. 15839846 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
Je 4
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15839846

Marke: Applied Biosystems™ 4408258

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der CBC befindet sich in einem einsatzbereiten Einwegbehälter mit RFID-Etikett (Radio Frequency Identification).

The Cathode Buffer Container Dx is for use with Applied Biosystems Dx genetic analyzers.

The Cathode Buffer Container Dx contains 1X running buffer to support electrophoresis applications on Applied Biosystems Dx genetic analyzers. The Cathode Buffer Container Dx has two separate compartments: the left side provides the cathode buffer for electrophoresis and the right side provides for a capillary wash and spent polymer waste ejection functionality between injections. The Cathode Buffer Container Dx is a ready-to-use, disposable container with a radio frequency identification (RFID) tag incorporated into the label. The top of the Cathode Buffer Container Dx is heat sealed with a plastic film, which should be removed prior to direct installation on to the instrument. Each package includes four individual containers. The Septa Cathode Buffer Container Dx (sold separately) is used for sealing the Cathode Buffer Container Dx container.

This product is intended for in vitro diagnostic use on Applied Biosystems Dx genetic analyzers and is not validated for use with other systems or applications. Applied Biosystems Dx genetic analyzers are to be used by trained operators in the analysis of human DNA for the detection of fluorescently labeled DNA nucleotides by capillary electrophoresis. Refer to the appropriate Applied Biosystems Dx genetic analyzer user guide for further details.

Der Kathodenpufferbehälter (CBC) enthält 1x Laufpuffer, um alle Elektrophorese-Anwendungen auf den Genanalysatoren der Serie 3500 Dx zu unterstützen.

Bestellinformation

4 Packung

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Ausgangsmaterial DNA, RNA
Inhalt und Lagerung Jedes Paket enthält 4 Pufferbehälter.
Bei 2 – 8 °C lagern.
Zur Verwendung mit (Geräte) 3500xL Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator
Produkttyp Kathodenpufferbehälter
Menge Je 4
Versandbedingung Nasseis

Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt