missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cav3.2 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18679437 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18679437 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18679437 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP241303F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Cav3.2 Polyclonal antibody specifically detects Cav3.2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cav3.2
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CACNA1HB, calcium channel, voltage-dependent, T type, alpha 1H subunit, calcium channel, voltage-dependent, T type, alpha 1Hb subunit, Cav3.2, ECA6, EIG6, FLJ90484, Low-voltage-activated calcium channel alpha1 3.2 subunit, low-voltage-activated calcium channel alpha13.2 subunit, voltage dependent t-type calcium channel alpha-1H subunit, voltage-dependent T-type calcium channel subunit alpha-1H, voltage-gated calcium channel alpha subunit Cav3.2, voltage-gated calcium channel alpha subunit CavT.2, Voltage-gated calcium channel subunit alpha Cav3.2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the center of human CACNA1H. The immunogen is located within amino acids 1010 - 1060 of CACNA1H. Amino Acid Squence: AEGDANRSDTDEDKTS
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8912
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.