Learn More
Karl Hecht™ Objektträger/-plättchen mit Kavitäten
Artikelnummer. 10479011
Ansicht ändern
Click to view available options
Wellanzahl:
24
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wellanzahl
10479011 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10479011 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 42419010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.89 €
    65.26 € / 1 Stück
    Sparen 56.63 €
    46% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Perfekt geeignet für die Aufnahme von Flüssigkeiten und Kulturen für mikroskopische Untersuchungen.Die Karl Hecht™ Objektträger/Platten mit Kavitäten sind mit einer oder mehreren Vertiefungen sowie im Einzel- oder Plattenformat erhältlich.
  • Mikroskop-Objektträger/-Plättchen mit ein oder mehreren Kavitäten.
  • Geschliffene Kanten.
Spezifikation
Länge (metrisch) 180 mm
Breite (metrisch) 30 mm
Dicke (metrisch) 6 mm
Typ Mikroskopobjektträger
Wellanzahl 24
Beschreibung 22 mm Hohlraumdurchmesser, 2.0 mm Hohlraumtiefe
Durchmesser (metrisch) 22 mm
Abmessungen (L x B) 180 x 30 mm