Learn More
CAY10650, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484168
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. 16484168
Marke: Medchem Express HY10801
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress CAY10650 is a highly potent cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α) inhibitor with an IC50 value of 12 nM. CAY10650 suppresses lipid droplets formation and PGE2 secretion.
CAY10650 is a highly potent cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α) inhibitor with an IC50 value of 12 nM. CAY10650 suppresses lipid droplets formation and PGE2 secretion.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CAY10650
CAS 1233706-88-1
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H25NO6
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 43 mg/mL (91.20 mM)
SMILES O=C(CN1C(C=CC(C(O)=O)=C2)=C2C(C(C(C)C)=O)=C1)COC(C=C3)=CC=C3OC4=CC=CC=C4
Molekulargewicht (g/mol) 471.5
Formelmasse 471.5
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.