Learn More
BINDER™ Serie CB CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation und hitzesterilisierbarem CO2-Sensor
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Modell:
CB260-230 V-F
CB260-230 V-O
CB260-230 V-OF
CB260-230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Temperaturbereich: ab +4 °C über Umgebungstemperatur bis +60 °C
- Feuchtebereich: 90 bis 95 % r.F.
- CO2-Regelbereich: 0-20 Vol.-% CO2
- Bewährtes Antikontaminationskonzept mit 180 °C Heißluftsterilisation
- Optimiertes Doppelschalen-Befeuchtungssystem mit Betauungsschutz
- CO2-Gasmischdüse mit Venturi-Effekt
- Heißluftsterilisierbarer CO2-Sensor mit Einstrahl-Infrarot-Technologie
- Intuitiv bedienbarer Touchscreen-Controller
- Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- Fail Safe CO2-Autodiagnosesystem zum pH-Schutz der Zellkulturen
- DuoDoor™-System: Außen- und Glastür mit einem Handgriff zu öffnen
- Dichtschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- Abs
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Der BINDER™ CO2-Inkubator der Serie CB ist ein Premiumgerät unter den CO2-Inkubatoren. Es eignet sich für alle empfindlichen Inkubationsanwendungen und sorgt für optimales Zellwachstum. Ein BINDER™ CO2-Inkubator der Serie CB kann komplexe Kultivierungsexperimente durchführen sowie spezifische Umweltbedingungen simulieren. |
| Kapazität (metrisch) | 267 l |
| Temperaturbereich (metrisch) | 4 °C über Raumtemperatur bis 60 °C |
| Display | LCD |
| Modell | CB260-230 V |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 620 x 575 x 750 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 740 x 785 x 1020 mm |
| Gewicht (metrisch) | 125 kg |
| Spannung | 200/230 V |
| Stromstärke | 10 A |
| Mehr anzeigen |