Learn More
BINDER™ Serie CB CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation und hitzesterilisierbarem CO2-Sensor
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16624183 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Modell:
CB260-230 V-F
CB260-230 V-O
CB260-230 V-OF
CB260-230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16624183
Marke: BINDER™ 90400149
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Der BINDER CB eignet sich für alle sensiblen Inkubationsaufgaben und garantiert bestes Zellwachstum.
  • Temperaturbereich: ab +4 °C über Umgebungstemperatur bis +60 °C
  • Feuchtebereich: 90 bis 95 % r.F.
  • CO2-Regelbereich: 0-20 Vol.-% CO2
  • Bewährtes Antikontaminationskonzept mit 180 °C Heißluftsterilisation
  • Optimiertes Doppelschalen-Befeuchtungssystem mit Betauungsschutz
  • CO2-Gasmischdüse mit Venturi-Effekt
  • Heißluftsterilisierbarer CO2-Sensor mit Einstrahl-Infrarot-Technologie
  • Intuitiv bedienbarer Touchscreen-Controller
  • Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
  • Fail Safe CO2-Autodiagnosesystem zum pH-Schutz der Zellkulturen
  • DuoDoor™-System: Außen- und Glastür mit einem Handgriff zu öffnen
  • Dichtschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
  • Abs
Spezifikation
Beschreibung The BINDER™ CB series CO2 incubator is the premium class among the CO2 incubators. It is suitable for all sensitive incubation applications and ensures optimal cell growth. A BINDER™ CB series CO2 incubator can perform complex cultivation experiments as well as specific environmental conditions.
Kapazität (metrisch) 267 L
Temperaturbereich (metrisch) 4 °C über Raumtemperatur bis 60 °C
Display LCD
Modell CB260-230 V-F
Abmessungen (T x B x H) innen 620 x 575 x 750 mm
Abmessungen (L x B x H) 740 x 785 x 1020 mm
Gewicht (metrisch) 125 kg
Spannung 200/230 V
Stromstärke 10 A
Frequenz 50/60 Hz