Learn More
IKA™ CBC 5 Control
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Spannung:
100 bis 115 V, 230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ideal für externe Anwendungen dank bewährter Druck- und Saugpumpe
- Die hochwertige Isolierung des Geräts ermöglicht schnelle Aufheizzeiten und vermindert den Wärmeeintrag bei niedrigen Temperaturen
- Alle Parameter können per Software (z. B. labworldsoft™ oder NAMUR-Befehle) verwaltet werden (Ablesen, Überwachen und vollständige Dokumentation)
- Leistungsstarke Druck-/Saugpumpe (drehzahlgeregelt)
- Branchenübliches LED-Display für maximale Sichtbarkeit (Pumpendrehzahl und Temperatur)
- Einstellbarer Sicherheitskreis
- Optische und akustische Warnmeldungen
- Sicherheitsablaufventil
- USB / RS-232-Schnittstellen (für labworldsoft™ und zur Online-Aktualisierung der Gerätesoftware)
- Anschluss für externen Temperaturfühler (PT100) und optionale externe Magnetventile (Multi-IO-Anschluss)
- Sicherheitsklassifizierung III (FL, DIN 12876)
- Abnehmbare drahtlose Steuerung (WiCo) ermöglicht die sichere Bedienung, z. B. vor einer geschlossenen Abzugshaube
Spezifikation
Spezifikation
| Umgebungstemperatur | 5 bis 32°C |
| Kapazität (metrisch) | 5 bis 7 l |
| Flussrate | 31 l/Min. |
| Pumpentyp | Druck-/ Saugpumpe |
| Temperaturbereich | 0 bis 260°C |
| Display | LED |
| Abmessungen (L x B x H) | 275 x 690 x 490 mm |
| Gewicht (metrisch) | 46,5 kg |
| Elektrische Anforderungen | 400 W (bei 20°C; 3200 U/min) |
| Spannung | 100 bis 115 V, 230 V |