missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CBR4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16802094 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16802094 20 μL 20 Mikroliter
16892084 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16802094

Marke: Proteintech 137251AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The heteroteramer with HSD17B8 has NADH-dependent 3-ketoacyl-acyl carrier protein reductase activity. May play a role in biosynthesis of fatty acids in mitochondria. The homotetramer may act as NADPH-dependent quinone reductase. Has broad substrate specificity and reduces 9,10-phethrenequinone, 1,4-benzoquinone and various other o-quinones and p-quinones (in vitro).

Spezifikation

Antigen CBR4
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.21 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen CBR4
Gen-Zugriffsnummer Q7TS56, Q8N4T8, Q91VT4
Gen-Alias carbonyl reductase 4, CBR4, Quinone reductase CBR4, SDR45C1
Gensymbole Cbr4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen CBR4 Fusion Protein Ag4678
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 234309, 359725, 84869
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.