Learn More
CBR4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7206006 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16802094 20 μL 20 Mikroliter
16892084 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16802094
Marke: Proteintech 137251AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The heteroteramer with HSD17B8 has NADH-dependent 3-ketoacyl-acyl carrier protein reductase activity. May play a role in biosynthesis of fatty acids in mitochondria. The homotetramer may act as NADPH-dependent quinone reductase. Has broad substrate specificity and reduces 9,10-phethrenequinone, 1,4-benzoquinone and various other o-quinones and p-quinones (in vitro).
Spezifikation
Antigen CBR4
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.21 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen CBR4
Gen-Zugriffsnummer Q7TS56, Q8N4T8, Q91VT4
Gen-Alias carbonyl reductase 4, CBR4, Quinone reductase CBR4, SDR45C1
Gensymbole Cbr4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen CBR4 Fusion Protein Ag4678
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 234309, 359725, 84869
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG