Learn More
CBZ-L-Serin Methyleester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10321800 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10321800 1 g 1 Gramm
10230000 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10321800 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 434950010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1676-81-9 | Molecular Formula: C12H15NO5 | Molecular Weight: 253.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1676-81-9
Summenformel C12H15NO5
Molekulargewicht (g/mol) 253.25
MDL-Nummer MFCD00077039
InChI-Schlüssel CINAUOAOVQPWIB-UHFFFAOYNA-N
Synonym z-ser-ome, n-cbz-l-serine methyl ester, cbz-ser-ome, n-carbobenzoxy-l-serine methyl ester, z-l-serine methyl ester, cbz-l-serine methyl ester, n-z-l-serine methyl ester, s-methyl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxypropanoate, n-carbobenzyloxy-l-serine methyl ester, d-n-cbz-serine methyl ester
PubChem CID 6999535
IUPAC-Name Methyl-(2S)-3-hydroxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoat
SMILES COC(=O)C(CO)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CBZ-L-Serine methyl ester
Farbe Gelb
Siedepunkt 170°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung -13.5
Formelmasse 253.26
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit oder Feststoff