Learn More
HUBER CC-200BX, Einhängethermostat
Artikelnummer. 13351609
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
326 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
13351609 326 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13351609 Lieferant HUBER Lieferanten-Nr. 2047.0001.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4620.00 €
    3940.00 € / 1 Stück
    Sparen 680.00 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Brückenthermostate sind für die Temperaturregelung von Bädern geeignet. Externe Systeme können auch mit drehzahlgeregelten Druckabsaugpumpen mit VPC-Technologie gesteuert werden. Der Teleskoparm kann bis zu einer Länge von maximal 884 Millimetern herausgezogen werden.
CC-200BX mit Steuerung „Pilot ONE“
  • Einhängethermostat
  • Temperaturbereich: (-20) 28 °C bis 200 °C.
  • Heizleistung: 1,5/2,1 kW
  • Druckpumpe, max.: 27 l/min / 0,7 bar
  • Ansaugpumpe, max.: 22 l/min/0,4 bar
  • Pumpenverbindung: M16 x 1 Stecker
  • Stromversorgung: 200-240 V 1∼/2∼, 50/60 Hz
Spezifikation
Kommunikation RS232, Ethernet, USB-Gerät, USB-Host
Temperaturbereich 28 bis 200 °C
Typ Einhängethermostat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Regelung der Temperatur eines Bades
Heizleistung 1,5 bis 2,1 kW
Max. Druck 27 l/min / 0,7 bar
Max. Absaugung 22 l/min / 0,4 bar
Modell CC-200 BX
Sicherheitsglas 3/FL
Temperaturstabilität ±0,02 °C
Breite (metrisch) 345 mm
Höhe (metrisch) 326 mm
Gewicht (metrisch) 7 kg
Elektrische Anforderungen 200–240 V 1∼/2 ∼ 50/60 Hz
Spannung 200/230 V
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.