Learn More
HUBER CC-220B, Wärme Badthermostat
Artikelnummer. 13391519
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
375 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
13391519 375 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 13391519
Marke: HUBER 2059.0001.01
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wärme-Badumwälzthermostate mit Edelstahlbädern ermöglichen die Realisierung von internen und externen Temperieraufgaben. Objekte können direkt im Thermostatenbad temperiert werden. Zusätzlich ist das Temperieren von extern angeschlossenen Anwendungen möglich.
CC-220B mit Steuerung „Pilot ONE“
  • Wärmebad
  • Temperaturbereich: (-30) 25 °C bis 200 °C.
  • Heizleistung: 1,5 bis 2,1 kW
  • Druckpumpe, max.: 27 l/min / 0,7 bar
  • Ansaugpumpe, max.: 22 l/min/0,4 bar
  • Badvolumen: 20L.
  • Stromversorgung: 200-240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Schutzklasse III/FL (DIN 12876)
Temperaturbereich 25°C bis 200°C
Typ Heizungsumwälzbad
Heizleistung 1,5-2,1 kW
Modell CC-220 B
Temperaturstabilität ±0,02 °C
Breite (metrisch) 350 mm
Höhe (metrisch) 375 mm
Elektrische Anforderungen 200–240 V 1∼/2 ∼ 50/60 Hz
Spannung 220/240 V
Frequenz 50/60 Hz