Learn More
HUBER CC-300BX, Einhängethermostat
Artikelnummer. 13311869
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
392 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
13311869 392 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13311869 Lieferant HUBER Lieferanten-Nr. 2046.0001.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5415.00 €
    4610.00 € / 1 Stück
    Sparen 805.00 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Brücken-Thermostate eignen sich zur Temperierung von beliebigen Badgefäßen. Mit der drehzahlgeregelten Druck-Saugpumpe mit VPC-Technologie können auch externe Systeme temperiert werden. Der Teleskop-Arm kann auf eine Länge von maximal 884 Millimeter ausgezogen werden.
CC-300BX mit Steuerung „Pilot ONE“
  • Einhängethermostat
  • Temperaturbereich: -20 °C bis 300 °C
  • Konvertierbare Heizleistung: 3,0 / 4,0 kW
  • Druckpumpe, max.: 27 l/min / 0,7 bar
  • Ansaugpumpe, max.: 25 l/min / 0,4 bar
  • Pumpenverbindung: M16 x 1
  • Stromversorgung konvertierbar: 230 V 1∼50/60 Hz oder 400 V 3∼N 50 Hz
Spezifikation
Kommunikation RS232, Ethernet, USB-Gerät, USB-Host
Temperaturbereich 28 bis 300 °C
Typ Einhängethermostat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Regelung der Temperatur eines Bades
Heizleistung 3 bis 3,5 kW
Max. Druck 0,7 bar
Max. Absaugung 25 l/min
Modell CC-300 BX
Sicherheitsglas 3/FL
Temperaturstabilität ±0,02 °C
Breite (metrisch) 345 mm
Höhe (metrisch) 392 mm
Gewicht (metrisch) 13 kg
Elektrische Anforderungen 200–240 V 1∼/2 ∼ 50/60 Hz
Spannung 220/240 V
Frequenz 50/60 Hz