Learn More
HUBER CC-308B, Wärme Bad- und Umwälzthermostat
Artikelnummer. 13381989
Click to view available options
Höhe (metrisch):
392 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13381989
Marke: HUBER 2006.0001.01
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wärme-Badumwälzthermostate mit Edelstahlbädern ermöglichen die Realisierung von internen und externen Temperieraufgaben. Objekte können direkt im Thermostatenbad temperiert werden. Zusätzlich ist das Temperieren von extern angeschlossenen Anwendungen möglich.
  • Pilot ONE Regler mit Plug-and-Play-Technologie
  • Präzise Temperaturregelung
  • 5,7 in.-Touchscreen und komfortable Menüführung
  • Übertemperatur- und Niedrigpegelschutz  
  • Sicherheitsklasse III/FL (DIN 12876)
  • Leistungsstarke Druck-/Saugpumpe
  • Programmgeber mit Kalender- und Uhr-Funktionen  
  • 5-Punktkalibrierung  
  • Pt100-Sensoranschluss
  • Heizumwälzbad
  • Temperaturbereich: 28°bis 300 °C
  • Heizleistung: 2,2 bis 3 kW
  • Druckpumpe, max.: 25 l/min / 0,7 bar
  • Saugpumpe max.:18,5 l/min / 0,4 bar
  • Pumpenverbindung: M16 x 1
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Schutzklasse III/FL (DIN 12876)
Temperaturbereich 28°C bis 300°C
Typ Heizungsumwälzbad
Heizleistung 2,2 - 3 kW
Modell CC-308 B
Temperaturstabilität ±0,02 °C
Breite (metrisch) 242 mm
Höhe (metrisch) 392 mm
Elektrische Anforderungen 200–240 V 1∼/2 ∼ 50/60 Hz
Spannung 220/240 V
Frequenz 50/60 Hz