Learn More
HUBER CC-415, Kälte-Wärme Bad- und Umwälzthermostat
Click to view available options
Höhe (metrisch):
764 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Pilot ONE-Steuerung mit zukunftsweisender Technologie
- 5,7 Zoll-TFT-Touchscreen-Display, USB, Netzwerkanschlüsse
- Technisches Glossar
- Sprachunterstützung in 13 Sprachen
- Praktisches Navigationssystem mit leicht zu merkenden Symbolen
- Netzwerkintegration
- TAC (True Adaptive Control): Selbstoptimierende interne und kaskadierte Steuerung, wählbare Temperatur
- Steuermodus (intern/Prozess), Programmiergerät mit 3 Programmen (max. 15 Stufen), Rampenfunktion (linear)
- “Professioneller” Gütegrad E:
- Programmiergerät mit 10 Programmen (max. 100 Schritte), Rampenfunktion für Temperaturgradienten (linear
- und nicht-linear), 2. Sollwert, Benutzermenüs (Administratorebene), Kalenderstart
- Kältethermostat
- Temperaturbereich: -40°bis 200 °C
- Kühlkapazität (20 °C): 1,2kW
- Kühlkapazität (0 °C): 1kW
- Kühlkapazität (-40 °C): 0,05kW
- Heizleistung: 1,3 bis 1,6 kW
- Druckpumpe, max.: 25 l/min/0,7 bar
- Ansaugpumpe, max.: 18,5 l/min/0,4 bar
- Pumpenverbindung: M16 x 1 Stecker
- Stromversorgung: 220-240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Spezifikation
Spezifikation
| Kühlleistung | 100°C bei 1,2 kW, 20°C bei 1,2 kW, 0°C bei 1°CkW, bis 20°C bei 0,6°CkW, bis 40°C (bei 0,05 kW) |
| Pumpentyp | Zirkulation |
| Temperaturbereich | -40°C bis +200°C |
| Display | TFT |
| Eigenschaften | TFT Touchscreen Display , E-grade Fuction, Integrated Programmer, USB Inferance, Ethernet Inferance, RS232 inferance, Plug and play control technology, Compatible with spycontrol,Easy control operating concept, Protection safety fuction, Natural refrigerant |
| Heizleistung | 1,3 - 1,6 kW |
| Modell | CC-415 |
| Pumpenkapazität | 25 l/min ; 0.7 bar Druck, 18,5 l/min ; 0.4 bar Absaugung |
| Sicherheitsglas | 3/FL |
| Temperaturstabilität | ±0,02 °C |
| Mehr anzeigen |