Learn More
HUBER CC-805, Kälte-Wärme Bad- und Umwälzthermostat
Artikelnummer. 13341759
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
764 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
13341759 764 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 13341759
Marke: HUBER 2024.0001.01
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kälte-Badumwälzthermostate eignen sich zur Temperierung von extern angeschlossenen Anwendungen und zur Temperierung von Objekten direkt im Thermostatenbad. Typische Anwendungen sind externe, geschlossene Verbraucher: Photometer, Refraktometer, Viskosimeter, doppelwandige Reaktionsgefäße, Autoklaven.
  • Pilot ONE Regler mit Plug & Play-Technologie
  • Präzise Temperaturregelung
  • 5,7 in.-Touchscreen und komfortable Menüführung
  • Übertemperatur- und Unterniveauschutz
  • Sicherheitsklasse III/FL (DIN 12876)
  • Leistungsstarke Druck-/Saugpumpe
  • Programmgeber mit Kalender- und Uhr-Funktionen
  • Fünf-Punkt-Kalibrierung
  • RS232-Schnittstelle und Pt100-Anschluss
  • Kältethermostat
  • Temperaturbereich: -80°bis 100 °C
  • Kühlkapazität (20 °C): 0,5kW
  • Kühlkapazität (0 °C): 0,5kW
  • Kühlkapazität (-40 °C): 0,3kW
  • Kühlkapazität (-80 °C): 0,06kW
  • Heizleistung: 1,3 bis 1,6 kW
  • Druckpumpe, max.: 25 l/min / 0,7 bar
  • Ansaugpumpe, max.: 18,5 l/min/0,4 bar
  • Pumpenverbindung: M16 x 1 Stecker
Spezifikation
Kühlleistung 100°C bei 0,5 kW, 20°C bei 0,5 kW, 0°C bei 0,5°CkW, bis 20°C bei 0,4 kW, -40°C (bei 0,3 kW)
Pumpentyp Zirkulation
Temperaturbereich -80°C bis +100°C
Display TFT
Eigenschaften TFT Touchscreen Display , E-grade Fuction, Integrated Programmer, USB Inferance, Ethernet Inferance, RS232 inferance, Plug and play control technology, Compatible with spycontrol,Easy control operating concept, Protection safety fuction, Natural refrigerant
Heizleistung 1,3 - 1,6 kW
Modell CC-805
Pumpenkapazität 25 l/min (0.7 bar Druck), 18,5 l/min (0.4 bar Ansaugung)
Sicherheitsglas 3/FL
Temperaturstabilität ±0,02 °C
Gewährleistung 3 Jahre für abnehmbare (Plug & Play) elektronische Steuerungen, 2 Jahre für kältetechnische Komponenten, 1 Jahr für mechanische und elektrische Komponenten
Breite (metrisch) 410 mm
Höhe (metrisch) 764 mm
Gewicht (metrisch) 77 kg
Spannung 400 V
Frequenz 50/60 Hz