Learn More
HUBER CC-902, Kälte-Wärme Bad- und Umwälzthermostat
Artikelnummer. 13372069
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
911 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch)
13372069 911 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13372069 Lieferant HUBER Lieferanten-Nr. 2026.0005.01
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Kälte-Badumwälzthermostate eignen sich zur Temperierung von extern angeschlossenen Anwendungen und zur Temperierung von Objekten direkt im Thermostatenbad. Typische Anwendungen sind externe, geschlossene Verbraucher: Photometer, Refraktometer, Viskosimeter, doppelwandige Reaktionsgefäße, Autoklaven.
CC-902 mit Steuerung „Pilot ONE“
  • Kältethermostat
  • Temperaturbereich: -90°bis 200 °C
  • Kühlkapazität (20 °C): 1,2kW
  • Kühlkapazität (0 °C): 1,2kW
  • Kühlkapazität (-40 °C): 0,9kW
  • Kühlkapazität (-80 °C): 0,2kW
  • Heizleistung: 1,5kW
  • Druckpumpe, max.: 25 l/min/0,7 bar
  • Ansaugpumpe, max.: 18,5 l/min/0,4 bar
  • Pumpenverbindung: M16 x 1 Stecker
  • Stromversorgung: 230 V, 1∼50 Hz
Spezifikation
Kühlleistung 100°C bei 1,2 kW, 20°C bei 1,2 kW, 0°C bei 1,2°CkW, bis 20°C bei 1,1 kW, -40°C (bei 0,9 kW)
Pumpentyp Zirkulation
Temperaturbereich -90 bis +200 °C
Display TFT
Eigenschaften TFT Touchscreen Display , E-grade Fuction, Integrated Programmer, USB Inferance, Ethernet Inferance, RS232 inferance, Plug and play control technology, Compatible with spycontrol,Easy control operating concept, Protection safety fuction, Natural refrigerant
Heizleistung 1,5 kW
Modell CC-902
Pumpenkapazität 33 l/min ; 0,7 bar Druck, 22 l/min ; 0,4 bar Ansaugung
Sicherheitsglas 3/FL
Temperaturstabilität ±0,02 °C
Gewährleistung 3 Jahre für abnehmbare (Plug & Play) elektronische Steuerungen, 2 Jahre für kältetechnische Komponenten, 1 Jahr für mechanische und elektrische Komponenten
Breite (metrisch) 550 mm
Höhe (metrisch) 911 mm
Gewicht (metrisch) 129 kg
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz