Learn More
Huber™ CC-E Tauchzirkulator
Artikelnummer. 15659653
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
200/240 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
15659653 200/240 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15659653 Lieferant Huber™ Lieferanten-Nr. 2000.0023.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2254.57 €
    1900.00 € / 1 Stück
    Sparen 354.57 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tauchthermostate bilden die Grundlage für viele Kombinationen von Geräten mit Badewannen aus Polycarbonat oder Edelstahl. Zum Lieferumfang gehört eine universelle Schraubklemme zur einfachen Montage an jedem Schiff.
Tauchthermostate eignen sich zur Temperaturregelung in jedem Bad, da die Schraubklemme eine einfache Montage der Thermostate an verschiedenen Gefäßen ermöglicht. Minustemperaturen werden in Kombination mit einem Kühlbad oder einem Tauchkühler erreicht. Alle Modelle sind mit einer leistungsstarken Druck-/Saugpumpe ausgestattet und erfüllen die Anforderungen der Sicherheitsklasse III (FL) für den Einsatz mit brennbaren Flüssigkeiten. Als Zubehör sind ein Pumpenadapter zur externen Temperaturregelung und Kühlregister für einen Kühlwasseranschluss erhältlich.
Spezifikation
Kommunikation Ethernet, USB (Host u. Gerät), RS232
Flussrate 22 l/min
Pumpentyp Leistungsstarke Druck- und Saugpumpe
Temperaturbereich -30 bis 200 °C
Typ Einhängethermostat
Elektrische Anforderungen 200 bis 240 V, 50/60 Hz
Spannung 200/240 V