Learn More
HUBER CC-K6, Kälte-Wärme Badthermostat
Kälte-Badthermostate mit isolierten Kältebädern sind eine kostengünstige Lösung zur Objekttemperierung direkt im Thermostatenbad. Die Geräte sind damit für eine Vielzahl typischer Heiz- und Kühlaufgaben geeignet, wie z.B. Probentemperierung, Materialprüfung, Qualitätskontrolle, Analytik, usw.
Marke: HUBER 2008.0005.01
Beschreibung
- Gekühltes Heizbad
- Temperaturbereich: -25°bis 200 °C
- Kühlkapazität (20 °C): 0,2kW
- Kühlkapazität (0 °C): 0,15kW
- Heizleistung: 1,6–2,1 kW
- Druckpumpe, max.: 27 l/min / 0,7 bar
- Ansaugpumpe, max.: 22 l/min/0,4 bar
- Pumpenverbindung: M16 x 1 Stecker
- Badvolumen: 4.5L.
- Stromversorgung: 208-240 V 1∼/ 2∼ 50/60 Hz Mit natürlichem Kältemittel.
Spezifikation
20°C bei 0,2 kW, 0°C bei 0,15 kW, -10°C bei 0,1°CkW, bis 20°C (bei 0,05 kW) | |
-25°C bis +200°C | |
TFT Touchscreen Display , E-grade Fuction, Integrated Programmer, USB Inferance, Ethernet Inferance, RS232 inferance, Plug and play control technology, Compatible with spycontrol,Easy control operating concept, Protection safety fuction, Natural refrigerant | |
CC-K6 | |
3/FL | |
3 Jahre für abnehmbare (Plug & Play) elektronische Steuerungen, 2 Jahre für kältetechnische Komponenten, 1 Jahr für mechanische und elektrische Komponenten | |
546 mm | |
208/240 V |
Zirkulation | |
TFT | |
1.6 - 2.1 kW | |
27 l/ min; 0,7 bar Druck, 22 l/ min; 0,4 bar Leistung | |
±0,02&Grad;C | |
210 mm | |
25 kg | |
50/60 Hz |