missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCDC109A Antibody (CL3576) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30291633 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30291633 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30291633

Marke: Novus Biologicals NBP259029CL1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CCDC109A Monoclonal antibody specifically detects CCDC109A in Human samples. It is validated for Western Blot,KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CCDC109A
Anwendungen Western Blot, KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL3576
Konjugat CoraFluor 1
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias C10orf42, coiled-coil domain containing 109A, coiled-coil domain-containing protein 109A, FLJ46135
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q8NE86, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Biology, Endocrinology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 90550
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.