missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCDC109A Antibody (CL3576) [PerCP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-59029PCP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CCDC109A Monoclonal antibody specifically detects CCDC109A in Human samples. It is validated for Western Blot,KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| CCDC109A | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| C10orf42, coiled-coil domain containing 109A, coiled-coil domain-containing protein 109A, FLJ46135 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q8NE86, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cardiovascular Biology, Endocrinology | |
| 90550 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL3576 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur