Learn More
CCDC124 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen CCDC124
Konzentration 0.3 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16865395
Unterlagen ansehen
Proteintech
27106-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16855395
Unterlagen ansehen
Proteintech
27106-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Required for proper progression of late cytokinetic stages.
Spezifikation
Spezifikation
CCDC124
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q96CT7, Q9D8X2
115098, 234388
CCDC124 Fusion Protein Ag25930
Primary
-20°C
CCDC124
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CCDC124
Ccdc124
IgG
Antigen Affinity Chromatography