missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCDC43 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18607729 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18607729 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18607729 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB10097844IR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CCDC43 Polyclonal antibody specifically detects CCDC43 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CCDC43
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 755
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias coiled-coil domain containing 43, coiled-coil domain-containing protein 43, FLJ31795
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1 and 50 of human coiled-coil domain-containing protein 43 using the numbering given in entry NP_653210.2 (GeneID 124808).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 124808
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.