Learn More
CCDC70 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7209795 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16831155 20 μL 20 Mikroliter
16821155 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16831155
Marke: Proteintech 215581AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Spezifikation
Antigen CCDC70
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.45 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen CCDC70
Gen-Zugriffsnummer Q6NSX1, Q9D9B0
Gen-Alias CCDC70
Gensymbole Ccdc70
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen CCDC70 Fusion Protein Ag15600
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 498657, 67929, 83446
Zielspezies Rat, Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG