missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivelse
CCDC91 Polyclonal antibody specifically detects CCDC91 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Tekniske data
Tekniske data
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CCDC91 fragment. |
| Reinigungsverfahren | Antigen and protein A Affinity-purified |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?