Learn More
CCDC92 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16855465 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16855465 150 μL 150 Mikroliter
16865465 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16855465
Marke: Proteintech 271921AP150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
CCDC92 (Coiled-Coil Domain Containing 92) is a Protein Coding gene.
Spezifikation
Antigen CCDC92
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.17 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen CCDC92
Gen-Zugriffsnummer Q53HC0, Q8VDN4
Gen-Alias CCDC92, Limkain beta 2
Gensymbole CCDC92
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen CCDC92 Fusion Protein Ag25606
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100036765, 215707, 80212
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG