Beschreibung
CCDC92 (Coiled-Coil Domain Containing 92) is a Protein Coding gene.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CCDC92 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.17 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | CCDC92 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q53HC0, Q8VDN4 |
| Gen-Alias | CCDC92, Limkain beta 2 |
| Gensymbole | CCDC92 |
| Mehr anzeigen |