Learn More
Motic™ CCIS™ Planachromatisches Objektiv UC
Beschreibung
- Farbkorrigiertes Infinity-System.
- Brillante, makellose Bildqualität.
- Bildfehler werden bis zum Rand des Sichtfelds korrigiert.
- Plan-Achromat-Linsen.
- Sorgen für Planheit im Sichtfeld.
- Geeignet für:
- Panthera U Binokular
- Panthera U Trinokular
- Panthera KU Binokular
- Panthera KU Trinokular
- Panthera C Binokular
- Panthera C Trinokular
- Panthera CC Binokular
- Panthera CC Trinokular
- Panthera DL
- Panthera L
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Objektivtyp:Plan-achromatisch |
| Anschlusstypen | Objektiv-Befestigungsgewinde: B 4/5 Zoll x 1/36 Zoll (RMS-Standard) |
| Beschreibung | Objektiv NA: 0,05, WD: 7,2 mm, DIN: 45 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikroskope der Panthera-Serie |
| Länge (metrisch) | Schlauchlänge des Objektivs:Infinity CCIS™ |
| Vergrößerungsleistung | 2X |
| Numerische Apertur | 0,05 |
| Arbeitsabstand | 7,2 mm |