missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CCL1 Monoclonal Antibody (01), Invitrogen™

Artikelnummer. 17709873
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17709873 50 μL 50 Mikroliter
17759523 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17709873

Marke: Invitrogen™ MA543522

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Specificity: Human I-309/CCL1

This gene is one of several cytokine genes clustered on the q-arm of chromosome 17. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The protein encoded by this gene is structurally related to the CXC subfamily of cytokines. Members of this subfamily are characterized by two cysteines separated by a single amino acid. This cytokine is secreted by activated T cells and displays chemotactic activity for monocytes but not for neutrophils. It binds to the chemokine receptor CCR8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CCL1
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 01
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen CCL1
Gen-Zugriffsnummer P22362
Gen-Alias BF534335; C-C motif chemokine 1; C-C motif chemokine ligand 1; CCL 1; Ccl1; CCR8 ligand; chemokine (C-C motif) ligand 1; I-309; inflammatory cytokine I-309; P500; SCYA1; SISe; SIS-epsilon; small inducible cytokine A1; small inducible cytokine A1 (I-309, homologous to mouse Tca-3); small-inducible cytokine A1; T lymphocyte-secreted protein I-309; TCA3; TCA-3; T-cell activation protein 3
Gensymbole CCL1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Human I-309/CCL1 Protein.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6346
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.