Learn More
CCL2/JE/MCP-1 Antibody (123616R), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals FAB479RX
Artikelnummer. 18572867
  • 698.00 € / 0.10 Milliliter
Definieren Sie Ihre Immunologie-Forschung nach Ihren Bedingungen
Verwenden Sie den Aktionscode 24090
Alle Werbeaktionen anzeigen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
CCL2/JE/MCP-1 Monoclonal antibody specifically detects CCL2/JE/MCP-1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CCL2/JE/MCP-1
Monoclonal
Alexa Fluor 532
50mM Sodium Borate
Rat
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
6347
Store at 4°C in the dark.
IgG2b
Flow Cytometry
123616R
Flow Cytometry
C-C motif chemokine ligand 2, CCL2, GDCF-2, HC11, HSMCR30, MCAF, Mcp1, Mcp-1, SCYA2, SMC-CF
E. coli-derived recombinant mouse CCL2, Gln24-Arg96, Accession # P10148
0.1 mL