Learn More
CCL2/JE/MCP-1 Antibody (24822), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals FAB279T
Artikelnummer. 18539547
  • 712.00 € / 0.10 Milliliter
Definieren Sie Ihre Immunologie-Forschung nach Ihren Bedingungen
Verwenden Sie den Aktionscode 24090
Alle Werbeaktionen anzeigen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
CCL2/JE/MCP-1 Monoclonal antibody specifically detects CCL2/JE/MCP-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CCL2/JE/MCP-1
Monoclonal
Alexa Fluor 594
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from ascites
RUO
6347
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Western Blot, Neutralization
24822
Western Blot, Neutralization
C-C motif chemokine ligand 2, CCL2, GDCF-2, HC11, HSMCR30, MCAF, Mcp1, Mcp-1, SCYA2, SMC-CF
E. coli-derived recombinant human CCL2/JE/MCP-1
0.1 mL