missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCL20/MIP-3 alpha Antibody (67310), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30066086 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30066086 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30066086

Marke: Novus Biologicals FAB360G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CCL20/MIP-3 alpha Monoclonal antibody specifically detects CCL20/MIP-3 alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA (Matched Antibody Pair), ELISA (Matched Antibody Pair)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CCL20/MIP-3 alpha
Anwendungen Western Blot, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
Klassifikation Monoclonal
Klon 67310
Konjugat Alexa Fluor 488
Verdünnung Western Blot, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias beta chemokine exodus-1, Beta-chemokine exodus-1, CC chemokine LARC, C-C motif chemokine 20, chemokine (C-C motif) ligand 20, CKb4, exodus-1, LARCLiver and activation-regulated chemokine, MIP-3a, MIP-3-alpha, MIP3AMacrophage inflammatory protein 3 alpha, SCYA20Small-inducible cytokine A20, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 20, ST38
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human CCL20/MIP-3 alpha , Ala27-Met96 (Asn95Asp), Accession # P78556.1
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from ascites
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6364
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.