missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCL20/MIP-3 alpha Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18252002 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18252002 0.1 mg 0.10 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18252002

Marke: Novus Biologicals NBP145246

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

CCL20/MIP-3 alpha Polyclonal specifically detects CCL20/MIP-3 alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CCL20/MIP-3 alpha
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 6 - 8 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 6 - 8 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:16000
Zusammensetzung Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P78556
Gen-Alias beta chemokine exodus-1, Beta-chemokine exodus-1, CC chemokine LARC, C-C motif chemokine 20, chemokine (C-C motif) ligand 20, CKb4, exodus-1, LARCLiver and activation-regulated chemokine, MIP-3a, MIP-3-alpha, MIP3AMacrophage inflammatory protein 3 alpha, SCYA20Small-inducible cytokine A20, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 20, ST38
Gensymbole CCL20
Wirtsspezies Goat
Immunogen Peptide with sequence CLGYTDRILHPK corresponding to internal region according to NP_004582.1, NP_001123518.1.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6364
Testspezifität This antibody is expected to recognize both isoforms (NP_004582.1; NP_001123518.1).
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.