Beschreibung
CCL6/C10 Monoclonal specifically detects CCL6/C10 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CCL6/C10 |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | RM0183-7J13 |
| Konjugat | APC-Cyanine7 |
| Verdünnung | Flow Cytometry |
| Zusammensetzung | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Gensymbole | Ccl6 |
| Wirtsspezies | Rat |
| Immunogen | Mouse recombinant CCL6/C10 |
| Mehr anzeigen |