Learn More
Abnova™ CCND1-FGF19/CEN11p FISH Sonde
Artikelnummer. 16013295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
200 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16013295 100 μl 100 Mikroliter
16023295 200 μl 200 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16013295 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. FG0185.100uL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Beschreibung DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde
Format Röhrchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) FISH-Ce
Gen-ID (Entrez) 595/9965
Enthält DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde
Menge 100 μl
Form Flüssig