missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCNDBP1, Mouse anti-Human, Clone: 3B7, Abnova™

Artikelnummer. 16164866
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16164866 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16164866

Marke: Abnova H00023582M02.100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence: LVAENGKKDQVAQMADIVDISDEISPSVDDLALSIYPPMCHLTVRINSAKLVSVLKKALEITKASHVTPQPEDSWIPLLINAIDHCMNRIKELTQSELEL

Spezifikation

Antigen CCNDBP1
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 3B7
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen cyclin D-type binding-protein 1
Gen-Zugriffsnummer NM_012142
Gen-Alias DIP1/GCIP
Gensymbole CCNDBP1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen CCNDBP1 (NP_036274.2, 261 a.a. ∼ 360 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23582
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.