Learn More
CCP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16812544 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16812544 20 μL 20 Mikroliter
16802544 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16812544
Marke: Proteintech 140671AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
NNA1 is a zinc carboxypeptidase that contains nuclear localization signals and an ATP/GTP-binding motif that was initially cloned from regenerating spinal cord neurons of the mouse.
Spezifikation
Antigen CCP1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.17 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen AGTPBP1
Gen-Zugriffsnummer Q641K1, Q9UPW5
Gen-Alias AGTPBP1, ATP/GTP binding protein 1, CCP1, Cytosolic carboxypeptidase 1, KIAA1035, NNA1
Gensymbole Agtpbp1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen CCP1 Fusion Protein Ag5122
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23287, 67269
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG