missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR10/GPR2 Antibody (248918), DyLight 650, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18594687 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18594687 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18594687

Marke: Novus Biologicals FAB2815W

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

CCR10/GPR2 Monoclonal antibody specifically detects CCR10/GPR2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CCR10/GPR2
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 248918
Konjugat DyLight 650
Verdünnung Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CC chemokine receptor 10, C-C chemokine receptor type 10, C-C CKR-10, CC-CKR-10, CCR-10, chemokine (C-C motif) receptor 10, G protein-coupled receptor 2, GPR2G-protein coupled receptor 2
Wirtsspezies Rat
Immunogen C6 rat glioma cell line transfected with mouse CCR10, Met1-Asn362, Accession # NP_031747
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2826
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.