missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR8 (CD198) Mouse anti-Human , PE, Clone: 433H, BD Biosciences™

Artikelnummer. 16690156
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
25 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
16690156 100 Tests 1 Stück
17237694 25 Tests 25 Tests
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16690156

Marke: BD Biosciences 566899

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CCR8 (CD198) Monoclonal antibody specifically detects CCR8 (CD198) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CCR8 (CD198)
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 433H
Konjugat PE
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Gen-Alias CCR8; CKR-L1; CKRL1; CMKBR8; CMKBRL2; CY6; GPR-CY6; GPRCY6; MGC129966; MGC1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human CCR8 Transfected Cell Line
Menge 100 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with R-PE under optimum conditions, and unconjugated antibody and free PE were removed.
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.