missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCR9 Antibody (9B1), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-12001MFV610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CCR9 Monoclonal antibody specifically detects CCR9 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| CCR9 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 9B1 | |
| Flow Cytometry | |
| C-C chemokine receptor type 9, C-C CKR-9, CC-CKR-9, CCR-9, CDw199, CDw199 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 9, G protein-coupled receptor 28, GPR28, GPR-9-6G-protein coupled receptor 28 | |
| This antibody was raised by immunizing rats with KLH-conjugated linear peptide corresponding to the N-terminus of mouse CCR9. | |
| 0.1 mL | |
| Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction | |
| 10803 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur