missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCRL2 Mouse anti-Human, Clone: 2C1E11, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Proteintech 66611-1-IG-20UL

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16888645

  • 145.00 € / 20 Mikroliter

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

CCRL2 (C-C chemokine receptor-like 2), also known as chemokine receptor X, human chemokine receptor (HCR), CRAM-A or CRAM-B, is a seven pass transmembrane protein expressed by monocytes, neutrophils, and dendritic cells of immunal tissues (predomily spleen, fetal liver, bone marrow and lymph node). It shares over 40% homology with other C-C chemokine receptors but does not share the conserved DRY motif which is among the important motifs necessary for signalling and ligand-binding. C-C chemokine receptors are G-protein coupled, seven pass transmembrane domain proteins whose major physiological role is to function in the chemotaxis of T cells and phagocytic cells to areas of inflammation.
Spezifikation

Spezifikation

CCRL2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O00421
CCRL2
CCRL2 Fusion Protein Ag4045
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2C1E11
Unconjugated
CCRL2
C C chemokine receptor like 2, CCR11, CCR6, CCRL2, Chemokine receptor CCR11, Chemokine receptor X, CKRX, CRAM, CRAM A, CRAM B, HCR
Mouse
Protein G
RUO
9034
-20°C
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt